Läs mer
Socorex™ Polystyren flerkanaliga rundbottnade behållare
Description
- Polystyren konstruktion
- Varje kanal har en rundad botten
- Total kapacitet 48ml
- Bra bänkstabilitet
- Perfekt kombination med flerkanalspipetter
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 48 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Flerkanalig reservoar |
| Kanaler | 8 |