Läs mer
VITLAB™ Polystyren Icke-sterila pipetter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.10 mL |
| Kvantitet | 10-pack |
| Färg | Genomskinlig |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Typ | Pipet |