Läs mer
VITLAB™ Polystyren Icke-sterila pipetter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Kvantitet | 10-pack |
| Färg | Genomskinlig |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 272 mm |
| Typ | Pipet |