Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Sterila petriskålar
Produktkod. 15213338 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15213338
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0613901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa sterila petriskålar i polystyren är engångsskålar och har bekväma staplingskanter.
  • Gamma bestrålat.
  • Disponibel.
  • Med lock.
  • Bekväm staplingsåsar.
  • Förpackad sterilt i lättöppnade påsar med 20 st.
    • 2 lådor/väska.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
För användning med (applikation) För odling av svampar, bakterier och andra mikroorganismer
nr per ärende 500/Cs.
Förpackning Väskor
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm (2 x 0,563 tum)
Höjd (metrisk) 15 mm
Höjd (engelska) 0,563 tum.
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) 60 mm