Läs mer
Sterilin™ Petriskålar i polystyren
Beskrivning
- Tillverkad av icke-cytotoxisk jungfrulig polystyren
- Idealisk för användning i automatiska tallrikshällare
- Endast för in vitro användning
- Trippelventilation —underlättar gasutbyte; idealisk för korttidsarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Typ | Petriskål |
| Kvantitet | 600 Etui |
| Ventilera | 3 |
| Höjd (metrisk) | 14.1 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |