Läs mer
Fisherbrand™ Petriskålar i polystyren
Beskrivning
- Kompatibel med robotsystem
- Utmärkt optisk kvalitet
- FDA-godkänd jungfrulig polystyren
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Petriskål |
| För användning med (applikation) | För användning när besparingar i media eller inkubatorutrymme krävs |
| Förpackning | Trippelpåsad |
| Kvantitet | 1620 Fall |
| Ventilera | Trippelventilerad |
| Höjd (metrisk) | 12 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |