Läs mer
Greiner Bio-One Petriskålar i polystyren
Produktkod. 10470613
Change view
Dimensions (Dia. x H):
60 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
145 x 20 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Ventilera:
Ja
Nej
Kvantitet:
120 st
360 pack
480 st
480-pack
600 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 360
Paket med 480
Paket med 600
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions (Dia. x H) Sterilitet Ventilera Kvantitet unitSize
10470613 94 x 16 mm Icke-steril Nej 480 st -
10083251 100 x 20 mm Icke-steril Ja 360 pack Paket med 360
10340111 145 x 20 mm Icke-steril Ja 120 st Paket med 120
10364451 94 x 16 mm Icke-steril Ja 480 st Paket med 480
10707801 60 x 15 mm Icke-steril Ja 600 st Paket med 600
10742312 94 x 16 mm Sterila Ja 480-pack -
10668631 94 x 15 mm Icke-steril Ja 480-pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10470613 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 632180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tillverkad av mycket transparent polystyren för dess värmebeständiga egenskaper för att möjliggöra användning med varm agar. Greiner BioOne™ Petriskålar av polystyren finns i en mängd olika format och storlekar för att tillgodose flera forskningsbehov.
  • Värmebeständig upp till 60 °C
  • Finns i ventilerad och icke ventilerad
  • Välj mellan standard rund design, fyrkantig profilfat, specialmodeller och kontaktfat/OneWell Plate™ modeller
  • Enkel stapling
  • Kristallpolystyren för optimal analys genom mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 480 st
Ventilera Nej
Dimensions (Dia. x H) 94 x 16 mm
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.