Läs mer
Greiner Bio-One Petriskålar i polystyren
Dimensions (Dia. x H):
60 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
145 x 20 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Ventilera:
Ja
Nej
Kvantitet:
120 st
360 pack
480 st
600 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 360
Paket med 480
Paket med 600
Beskrivning
- Värmebeständig upp till 60 °C
- Finns i ventilerad och icke ventilerad
- Välj mellan standard rund design, fyrkantig profilfat, specialmodeller och kontaktfat/OneWell Plate™ modeller
- Enkel stapling
- Kristallpolystyren för optimal analys genom mikroskopi
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 600 st |
| Ventilera | Ja |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |