Läs mer
Greiner Bio-One Petriskålar i polystyren
Produktkod. 10742312
Change view
Dimensions (Dia. x H):
60 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
145 x 20 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Ventilera:
Ja
Nej
Kvantitet:
120 st
360 pack
480 st
480-pack
600 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 360
Paket med 480
Paket med 600
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions (Dia. x H) Sterilitet Ventilera Kvantitet unitSize
10742312 94 x 16 mm Sterila Ja 480-pack -
10470613 94 x 16 mm Icke-steril Nej 480 st -
10083251 100 x 20 mm Icke-steril Ja 360 pack Paket med 360
10340111 145 x 20 mm Icke-steril Ja 120 st Paket med 120
10364451 94 x 16 mm Icke-steril Ja 480 st Paket med 480
10707801 60 x 15 mm Icke-steril Ja 600 st Paket med 600
10668631 94 x 15 mm Icke-steril Ja 480-pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10742312 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 633181
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av mycket transparent polystyren för dess värmebeständiga egenskaper för att möjliggöra användning med varm agar. Greiner BioOne™ Petriskålar av polystyren finns i en mängd olika format och storlekar för att tillgodose flera forskningsbehov.
  • Heat resistant up to 60°C
  • Available in vented and non-vented
  • Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
  • Easy stacking
  • Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Single-use
Material Polystyrene
Form Round
Sterilitet Sterila
Kvantitet 480-pack
Ventilera Ja
Dimensions (Dia. x H) 94 x 16 mm
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 94 mm