Läs mer
Kartell™ Petriskålar i polystyren
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
Form:
Fyrkantig
Rund
Ytbehandling:
Aseptisk
Beta-Ray-sterilisering
Inkluderar:
4 avsnitt
Trippelventiler
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 500
Beskrivning
- Disponibel
- Klar petriskål tillverkad av PS (polystyren)
- Designad för rutinmässigt labbarbete
- Kan användas i bakteriologisk forskning
- CE-märkt, IVD-godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE/IVD |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Ytbehandling | Aseptisk |
| För användning med (applikation) | För rutinmässigt labbarbete, bakteriologisk forskning |
| Inkluderar | Trippelventiler |
| Antal per förpackning | 500 |
| Ventilera | Ja |
| Visa mer |