Läs mer
Brand™ Petriskålar i polystyren
Produktkod. 10253441 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
94 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
Ventilera:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 480
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Ventilera unitSize
10253441 94 mm 16 mm Ja -
10171821 55 mm 16 mm Ja Paket med 1620
10161821 94 mm 16 mm Nej Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10253441 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 452005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyrene.BRAND™ Petriskålar av polystyren och deras lock är sammansatta robotiskt för att minska risken för kontaminering. Transparent, med engångslock. Lock finns med eller utan ventilation.
  • Tillverkad av polystyren.
  • Transparent, med engångslock.
  • Finns med eller utan lockventil.
  • Diskar och lock monteras robotiskt för att minska risken för kontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Typ Petriskål
Kvantitet 480 st
Ventilera Ja
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 94 mm