Läs mer
Brand™ Petriskålar i polystyren
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
94 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
Ventilera:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 480
Beskrivning
- Tillverkad av polystyren.
- Transparent, med engångslock.
- Finns med eller utan lockventil.
- Diskar och lock monteras robotiskt för att minska risken för kontaminering.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Typ | Petriskål |
| Kvantitet | 480 st |
| Ventilera | Ja |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 94 mm |