Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulverspatel
BIOPHARMA
Produktkod. 12554366 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12554366 230 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 12554366 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8095A150S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tuff och bekväm att använda med sitt specialdesignade rundade handtag och robusta blad. Pulverspateln är tillverkad och förpackad i en kontrollerad atmosfär (klass 100 000 renrum) och kan därför användas direkt från påsen.
Nyckelfunktioner:
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
  • Finns i 2 olika storlekar och en mängd olika färger
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar enhet kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Kvantitet 100 Pk.
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Pulverspatel
Material Polystyren
Längd (metrisk) 230 mm