Läs mer
Multiroir™ Rektangulära brickor i polystyren
Höjd (metrisk):
34 mm (inre), 37 mm (yttre)
40 mm (inre), 42 mm (yttre)
42 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Multifunktionell
- Polystyren
- Rektangulär
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Höjd (metrisk) | 40 mm (inre), 42 mm (yttre) |
| Längd (metrisk) | 210 mm (inre), 260 mm (yttre) |
| Material | Polystyren |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 150 mm (inre), 196 mm (yttre) |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Form | Rektangulär |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Multiroir™ Rektangulära brickor i polystyren >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering