Läs mer
Multiroir™ Rektangulära brickor i polystyren
Produktkod. 11788361
Höjd (metrisk):
34 mm (inre), 37 mm (yttre)
40 mm (inre), 42 mm (yttre)
42 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
missing translation for 'unitSize'
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Product Code. 11788361
missing translation for 'mfr': Multiroir™ 39103
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Organisera din arbetsyta med dessa hållbara brickor. Multiroir™ Rektangulära brickor i polystyren används ofta i laboratoriet och finns i en mängd olika färger och stilar.
  • Multifunktionell
  • Polystyren
  • Rektangulär
Specifications
Färg Gult
Höjd (metrisk) 34 mm (inre), 37 mm (yttre)
Längd (metrisk) 175 mm (inre), 205 mm (yttre)
Material Polystyren
Typ Bricka
Bredd (metrisk) 100 mm (inre), 130 mm (yttre)
Antal per förpackning 1 förpackning
Form Rektangulär