Läs mer
Gosselin™ Polystyren rund petriplatta med dubbel ytterpåse
Produktkod. 15468784
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 825
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15468784 100 mm Paket med 825
1 options
Produktkod. 15468784 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer BP90B102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1773.88 SEK
    1696.90 SEK / Paket med 825
    Save 76.98 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i olika applikationer som klinisk, miljö, industri och mikrobiologi.
  • Används i olika applikationer som klinisk, miljö, industri och mikrobiologi
Uppfyllande
EG N1935/2004, ISO 11137, STERIL R SAL 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG N1935/2004, ISO 11137: STERIL R SAL 10-6
Beskrivning Har dubbel ytterpåse med spårbarhet
Färg Naturlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Räkna väl 1
Kvantitet 33/påse
Storlek 15 x 100 mm
Ventilera Nej
Höjd (metrisk) 41 mm
Diameter (metrisk) 100 mm