Läs mer
Kartell SpA Polystyrenprovsmugg
Produktkod. 10234091
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10234091 2.5 mL Paket med 500
1 options
Produktkod. 10234091 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0260200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provmugg gjord av polystyren med kapacitet på 2,5 ml
Polystyrenprovskopp för Boehringer ES 300™ och ES 600™ Enzymun-Test System.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 11 mm
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 500
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Produkttyp Provmugg
Material Polystyren
Disponibel För engångsbruk
För användning med (utrustning) Boehringer ES 300™ and ES 600™ Enzymun-Test Systems
Höjd (metrisk) 40 mm
Latexfri Ja
Kapacitet 2,5 mL approx.