Läs mer
BRAND™ Provflaskor av polystyren
Produktkod. 10717861 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10717861 Genomskinlig Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10717861 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 722060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    2089.91 SEK / Paket med 1000
    Save 235.09 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar snäpplock av polyeten. För användning med Leuko-Ery Counter.
  • Polystyren konstruktion
  • Klart
  • CE-märkt enligt IVD-direktiv 98/79 EG
  • Inkluderar snäpplock av polyeten
  • Levereras i förpackningar om 1 000 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Polystyren
Volym (metrisk) 12 mL
Inkluderar Med polyetenpress på locket
Antal per förpackning 1000
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap Cap
Kvantitet 1000 Pk.
Höjd (metrisk) 38 mm