Läs mer
Brand™ Polystyren semi-mikrokyvett
Produktkod. 10151710 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10151710 1,5 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10151710 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 759015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.05 SEK
    163.19 SEK / Paket med 100
    Save 78.86 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren och akrylglas. BRAND™ Halvmikrokyvetter av polystyren ger en tydlig, ren optisk väg med indikation på optisk vägorientering.
  • Tillverkad av polystyren och akrylglas.
  • Tydlig, ren optisk väg med indikering av optisk vägorientering
  • Tillverkas under kontrollerade rumsförhållanden och förpackas helt automatiskt, utan mänsklig kontakt
  • Packad grupperad efter formhålighetsnummer för att säkerställa lägsta variation av extinktionskoefficient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Material Polystyren
Längd (metrisk) 4.5mm
Kvantitet 100 pack
Våglängdsområde 360 nm
Höjd (metrisk) 23 mm