Läs mer
Fisherbrand™ Semimikrokyvetter i polystyren för synliga våglängder
Produktkod. 11547692 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11547692 1,6 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 11547692
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa kyvetter för mer konstanta provtemperaturer under fotometriska mätningar. Fisherbrand™ Semimikrokyvetter i polystyren för synliga våglängder har utmärkt optiskt överföringsområde och liten väggtjocklek för ökad värmeöverföring.
Semi-mikrokyvett, engångspolystyren.
  • Kapacitet 1,6 ml
  • Transparens cirka 90 % mellan 400nm och 800nm
  • Räckvidd 336nm till 850nm
  • Ljusväg 10mm
  • Mått 12. 5 mm x 45 mm
Specifikationer
Typ Semi-mikro kyvett
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 1,6 ml
Material Polystyren
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 400 till 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm