Läs mer
Fisherbrand™ Semimikrokyvetter i polystyren för synliga våglängder
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikro kyvett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Material | Polystyren |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 400 till 800 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |