Läs mer
Ratiolab™ Serologiska pipetter av polystyren
Produktkod. 10150843
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Produktkod. 10150843
Brand: Ratiolab™ 3110011
Bara null kvar
Specifikationer
Material Glas polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen 3 mL
Kvantitet 200/Pk.
Förpackningstyp Plast/Papper
Färg Klart
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 295 mm
Typ Serologisk pipett