Läs mer
Ratiolab™ Serologiska pipetter av polystyren
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Negativa examen | 3 mL |
| Kvantitet | 200/Pk. |
| Förpackningstyp | Plast/Papper |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 295 mm |
| Visa mer |