Läs mer
BRAND™ Skjutboxar i polystyren
Produktkod. 10212291 Handla allt Brand Produkter
Change view
Glidkapacitet:
25
50
100
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Glidkapacitet Förpackningsstorlek
10212291 50 Varje
10758721 25 Varje
10222291 100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10212291 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 475900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 SEK
    180.85 SEK / Paket med 1
    Save 144.15 SEK
    44% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Polystyren konstruktion. Skyddar objektglas från att gå sönder.
  • Polystyren konstruktion
  • För användning med objektglas
  • Mått: 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 50
Enheten håller 50 objektglas
Längd (metrisk) 76 mm
Material Polystyren
Form Rektangulär
Bredd (metrisk) 26 mm