Läs mer
BRAND™ Skjutboxar i polystyren
Produktkod. 10758721 Handla allt Brand Produkter
Change view
Glidkapacitet:
25
50
100
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Glidkapacitet unitSize
10758721 25 Varje
10212291 50 Varje
10222291 100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758721 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 475800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polystyren konstruktion. Skyddar objektglas från att gå sönder.
  • Polystyren konstruktion
  • För användning med objektglas
  • Mått: 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Glidkapacitet 25
Enheten håller 25 bilder
Längd (metrisk) 76 mm
Material Polystyren
Bredd (metrisk) 26 mm