Läs mer
Kartell™ Provbehållare av polystyren
Produktkod. 10674042
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10674042 32 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10674042 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0259800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1765.73 SEK / Paket med 1000
    Save 179.27 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad med klar polystyren med säkert snäpplås på polyetenlock. Kartell™ Polystyrenprovbehållare är idealiska för lagring, insamling och transport av prover.
  • Kristallklar polystyrenkonstruktion
  • CE-IVD godkänd
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Kapacitet (metrisk) 32 ml
Certifikat och efterlevnad CE och IVD
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Snap Cap
Diameter (metrisk) 48 mm
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring, insamling och transport av prover
Höjd (metrisk) 32 mm
Inkluderar Lock av polyeten
Antal per förpackning 1000/pack