Läs mer
Fisherbrand™ Antistatiska vägningsbåtar av polystyren
Produktkod. 11680302 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Färg:
Svart
Vitt
Storlek:
Medium; 85 x 85 x 24 mm
Små; 46 x 46 x 8 mm
Stor; 140 x 140 x 22 mm
Form:
Diamant
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Storlek Form Förpackningsstorlek
11680302 85 ml Vitt Medium; 85 x 85 x 24 mm Diamant Paket med 500
12942860 10 ml Svart Små; 46 x 46 x 8 mm Fyrkantig Paket med 500
12608513 280 ml Vitt Stor; 140 x 140 x 22 mm Diamant Paket med 500
12962860 280 ml Svart Stor; 140 x 140 x 22 mm Fyrkantig Paket med 500
12952860 85 ml Svart Medium; 85 x 85 x 24 mm Fyrkantig Paket med 500
12922850 10 ml Vitt Små; 46 x 46 x 8 mm Fyrkantig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11680302
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Väg och häll prover med lätthet. De Fisherbrand™ Antistatisk vägningsbåt i polystyren fälls lätt ihop och har en slät yta och runda hörn för enkel hällning. Välj den storlek och färg som passar dina behov bäst. Engångs- och slitstark.
  • Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
  • Välj vitt eller svart för bästa färgkontrast
  • Antistatisk yta för att säkerställa att provet tas bort helt
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C
  • Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 85 ml
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Icke-steril
Typ Antistatisk vägbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Storlek Medium; 85 x 85 x 24 mm
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) 24 mm