Beskrivning
- Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
- Välj vitt eller svart för bästa färgkontrast
- Antistatisk yta för att säkerställa att provet tas bort helt
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C
- Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
- Alla är FDA/livsmedelsklassade
Spezifikation
Spezifikation
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Antistatisk vägbåt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Storlek | Små; 46 x 46 x 8 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?