Beskrivning
- Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
- Välj vitt eller svart för bästa färgkontrast
- Antistatisk yta för att säkerställa att provet tas bort helt
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C
- Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
- Alla är FDA/livsmedelsklassade
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Antistatisk vägbåt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Storlek | Medium; 85 x 85 x 24 mm |
| Visa mer |