Läs mer
Fisherbrand™ Antistatiska vägningsbåtar av polystyren
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
85 mL
280 mL
Färg:
Svart
Vitt
Storlek:
Medium; 85 x 85 x 24 mm
Små; 46 x 46 x 8 mm
Stor; 140 x 140 x 22 mm
Form:
Diamant
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
- Välj vitt eller svart för bästa färgkontrast
- Antistatisk yta för att säkerställa att provet tas bort helt
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C
- Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
- Alla är FDA/livsmedelsklassade
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 280 mL |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Antistatisk vägningsbåt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Storlek | Stor; 140 x 140 x 22 mm |
| Visa mer |