Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren diamantformad standardvägningsbåt
Produktkod. 12387552 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
12387552 100 ml Vitt Paket med 500
12972850 100 ml Svart Paket med 500
12962850 30 ml Svart Paket med 500
12952850 5 ml Svart Paket med 500
12932840 5 ml Vitt Paket med 500
11573422 30 ml Vitt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12387552
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för exakt gjutning med minimal provförlust. Fisherbrand™ Polystyren-Diamond-Shaped Standard Weighing Boat har en slät yta som lätt böjs. Engångsbåtar har en stabil, platt botten och kan användas i en mängd olika laboratoriemiljöer och tillämpningar.
  • Har en diamantform som lätt böjs för exakt hällning
  • Bred, platt botten hjälper till att motstå tippning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
  • 500 FDA/livsmedelsklassade båtar per förpackning
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Mått (L x B x H) 119 x 90 x 19 mm
Längd (metrisk) 119 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Höjd (metrisk) 19 mm