Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren diamantformad standardvägningsbåt
Produktkod. 12952850 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12952850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för exakt hällning med minimal provförlust. Fisherbrand™ Polystyren diamantformad standardvägningsbåt har en slät yta som lätt böjer sig. Engångsbåtar har en stabil, platt botten och kan användas i en mängd olika labbmiljöer och applikationer.
  • Har en diamantform som lätt böjs för exakt hällning
  • Bred, platt botten hjälper till att motstå tippning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
  • 500 FDA/livsmedelsklassade båtar per förpackning
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Non-sterile
Typ Vägande båt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Mått (L x B x H) 55 x 35 x 6 mm
Längd (metrisk) 55 mm
Bredd (metrisk) 35 mm
Höjd (metrisk) 6 mm