Läs mer
Cole-Parmer™ Fyrkantiga polystyrenväggar
Produktkod. 11857172 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11857172
Brand: Cole-Parmer™ 0101707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa vågskålar med vågar, mikrovågsfuktanalysatorer och hundratals andra applikationer för provhantering. Fyrkantiga vågskålar i polystyren är designade för att flexa för enkel upphällning. Platt botten motstår att tippa. Konturerade sidor tillåter halkfri hantering.
  • Gummerad antistatisk polystyren
  • Tål temperaturer upp till 180 °F
  • Resistent mot de flesta utspädda syror, vattenlösningar och alkoholbaser
  • Provhållare för allmänna ändamål
  • Rundade hörn förenklar överföring av pulverformiga eller granulära prover
  • White Translucent Color Dishes - för traditionella applikationer
  • Blue Translucent Color Dishes - kontraster för vita pulver och fasta ämnen, ökar provet
  • Disponibel
  • Biologiskt inert
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Typ Vägande båt
För användning med (applikation) För enkel upphällning. Biologiskt inert; resistent mot utspädda syror, vattenlösningar, alkoholer, baser
För användning med (utrustning) Vågar, mikrovågsfuktanalysatorer, hundratals andra tillämpningar för provhantering
Storlek Liten
Längd (engelska) 1,625 tum.
Längd (metrisk) 4.1 cm
Bredd (engelska) 0,313 tum.
Bredd (metrisk) 0.8 cm
Höjd (metrisk) 9 mm
Djup (metriskt) 9 mm