Beskrivning
Använd dessa vågskålar med vågar, mikrovågsfuktanalysatorer och hundratals andra applikationer för provhantering. Fyrkantiga vågskålar i polystyren är designade för att flexa för enkel upphällning. Platt botten motstår att tippa. Konturerade sidor tillåter halkfri hantering.
- Gummerad antistatisk polystyren
- Tål temperaturer upp till 180 °F
- Resistent mot de flesta utspädda syror, vattenlösningar och alkoholbaser
- Provhållare för allmänna ändamål
- Rundade hörn förenklar överföring av pulverformiga eller granulära prover
- White Translucent Color Dishes - för traditionella applikationer
- Blue Translucent Color Dishes - kontraster för vita pulver och fasta ämnen, ökar provet
- Disponibel
- Biologiskt inert
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Vägbåt |
| För användning med (applikation) | För enkel upphällning. Biologiskt inert; resistent mot utspädda syror, vattenlösningar, alkoholer, baser |
| För användning med (utrustning) | Vågar, mikrovågsfuktanalysatorer, hundratals andra tillämpningar för provhantering |
| Storlek | Intermediär |
| Visa mer |