Läs mer
Greiner Bio-One Polystyren-standardlock för mikroplattor
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogenisk
- Hög lockprofil; höjd: 9 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | Skorstensbrunnsstil 96 brunnsplattor |
| Kondensringar | Nej |
| Antal per förpackning | 200 |
| Formatera | Låg profil |
| Produkttyp | Tallrikens lock |
| Plattkompatibilitet | 384-brunns standardmikroplåt |