Läs mer
Polystyrenstandard, MW 3 350, Mw/Mn 1,10, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481737
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481737 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15481737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041925.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polystyrene standard
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 3, 350, Mw/Mn 1.10
CAS 9003-53-6
Fysisk form Vitt pulver
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Molekylformel (C8H8)n
MDL-nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn styren
Molekylvikt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.