Läs mer
VITLAB™ Sterila pipetter i polystyren
Beskrivning
VITLAB™ pipetter mäts individuellt volymetriskt under produktionen och är försedda med ett kalibreringsmärke. Dessa graderade pipetter har nominell volym i botten och fullständigt utlopp endast för den nominella volymen. De är för engångsbruk och redo att användas för labbapplikationer.
- Kristallklart och med tryckt skala för enkel avläsning av delvolymer
- Inkluderar ett bomullsfilter
- Försteriliserad och individuellt förpackad
- Tillverkad av pyrogenfri polystyren
- Lätt vikt och lätt att använda
- Högt brottmotstånd
- Engångs och bekvämt
- Tillverkad enligt glaspipettstandard
- Motsvarar klass B enligt DIN EN ISO 835
- Identifieras med streckkod
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.20 mL |
| Kvantitet | 10-pack |
| Färg | Kristallklart |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| Typ | Pipet |
| Disponibel | Engångsbruk |