Läs mer
Brand™ Engångsspatel i polystyren
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Beskrivning
- Engångsrörarspatel
- Tillverkad av polystyrenmaterial
- Kan användas i kliniska, vetenskapliga, forskning och andra typer av laboratorier
- Lx diam. 120 mmx 3 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 Pk. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Omrörande spatel |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 120 mm |