Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsflaskor av polystyren
Produktkod. 15903317 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15903317 150 ml Paket med 24
15913317 250 ml Paket med 24
15923317 500 ml Paket med 12
15933317 1000 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15903317
Fisherbrands månadens produkt
Använd kampanjkoden 28048
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Individuellt förpackad steril flasklock med skruvlock
Minska risken för korskontaminering med sterila engångsflaskor av polystyrenmedia. Använd med flaskfilter eller som ersättnings-/extra behållare för filterenheter. Utmärkt som engångsförvaringsbehållare.
  • Rundad med ingjutna handtag
  • Polystyren
  • Gjuten i examen
  • Sterila
Certifikat
Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lotnon-cytotoxisk Lot-to-Lot sterilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rundad med ingjutna handtag
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Mottagarflaska
Volym (metrisk) 150 ml
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.