Läs mer
Azpack™ Polystyrene Storage Boxes
Längd (metrisk):
57 mm
58 mm
73 mm
79 mm
83 mm
126 mm
140 mm
174 mm
228 mm
279 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
28 mm
29 mm
30 mm
60 mm
86 mm
102 mm
Inkluderar:
Kulledsförsett lock
Trycklock
Trycklock och avsmalnande sida
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 6
Paket med 60
Beskrivning
- Clear polystyrene construction
- Push-fit, hinged or loose lid included
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Hinged Lid |
| Färg | Transparent |
| Material | Polystyrene |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Inkluderar | Kulledsförsett lock |
| Produkttyp | Storage Box |
| Kvantitet | 24 Pack |
| Längd (metrisk) | 79 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 73 mm |
| Visa mer |