Läs mer
Azpack™ Polystyrene Storage Boxes
Produktkod. p-8002489
Längd (metrisk):
57 mm
58 mm
73 mm
79 mm
83 mm
126 mm
140 mm
174 mm
228 mm
279 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
28 mm
29 mm
30 mm
60 mm
86 mm
102 mm
Inkluderar:
Ball-Hinged Lid
Push-Fit Lid
Push-Fit Lid and Tapered Side
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 6
Paket med 60
Produktkod. 12368278
Brand: Azpack™ 12368278
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
View contents easily with crystal clear construction. Azpack™ Polystyrene Storage Boxes keep laboratory tools and materials organized.
  • Clear polystyrene construction
  • Push-fit, hinged or loose lid included
Specifikationer
Förslutningstyp Hinged Lid
Färg Transparent
Material Polystyrene
Form Rectangular
För användning med (applikation) Storage
Inkluderar Ball-Hinged Lid
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 24 Pack
Längd (metrisk) 58 mm
Längd (metrisk) Interiör 54 mm
Bredd (metrisk) 44 mm
Bredd (metrisk) Interiör 41 to 41.5 mm
Höjd (metrisk) 10 mm
Höjd (metrisk) interiör 6 mm