Läs mer
Cole-Parmer™ Polystyrene Storage Container
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Höjd (metrisk):
1,9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyrene |
| Form | Rectangular |
| Produkttyp | Storage Container |
| Kvantitet | 24 Pack |
| Bredd (metrisk) | 1.6 mm |
| Höjd (metrisk) | 1,9 mm |