Beskrivning
- Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
- Screw caps are polyethylene
- Round bottom
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Färg | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Inkluderar | Attached screw cap |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Graderad | No |
| Visa mer |