Läs mer
Cole-Parmer™ Polystyrene Trans-Boxes container
Produktkod. 15243338 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Höjd (metrisk):
3,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15243338
Brand: Cole-Parmer™ 0681612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Förslutningstyp Snap Shut Cover
Material Polystyrene
För användning med (applikation) Material Handling
Produkttyp Storage Container
Kvantitet 24 Pack
Längd (metrisk) 21 cm
Längd (engelska) 8.25 in.
Bredd (metrisk) 11.4 cm
Bredd (engelska) 4.5 in.
Höjd (metrisk) 3,5 cm
Höjd (engelska) 1.375 in.