Läs mer
Kartell™ Urinbehållare av polypropen
Sterilitet:
Aseptisk
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Antal per förpackning:
250/förpackning
500/förpackning
600/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 600
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Aseptisk |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Certifikat och efterlevnad | CE och IVD |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 73 mm |
| Antal per förpackning | 250/förpackning |