Läs mer
Kartell™ Urinbehållare av polypropen
Produktkod. 10682892
Change view
Sterilitet:
Aseptisk
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Kvantitet:
250/förpackning
500/förpackning
600/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Stängningsfärg Kvantitet Förpackningsstorlek
10682892 Sterila Rött 250/förpackning Paket med 250
10747721 Icke-steril Blått 500/förpackning Paket med 500
10293663 Aseptisk Rött 250/förpackning Paket med 250
15119422 Icke-steril Blått 600/förpackning Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10682892 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0564100
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av klar polypropen för styrka och kemisk beständighet. Kartell™ Polypropylen-urinbehållare finns tillgängliga både som sterila och icke-sterila med färgkodade skruvkorkor.
  • Icke sterila koppar har blå skruvlock; säljs i multipack
  • Sterila koppar har rött skruvlock och ett sanerat märkningsområde; individuellt inslagna
  • CE-märkt; IVD godkänd
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Certifikat och efterlevnad CE och IVD
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 63 mm
För användning med (applikation) Urinsamling
Examen 20 till 100 ml
Höjd (metrisk) 73 mm
Inkluderar Skruvlock av polypropen
Kvantitet 250/förpackning