Läs mer
Kartell™ Urinbehållare av polypropen
Description
- Icke sterila koppar har blå skruvlock; säljs i multipack
- Sterila koppar har rött skruvlock och ett sanerat märkningsområde; individuellt inslagna
- CE-märkt; IVD godkänd
Specifications
Specifications
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Certifikat och efterlevnad | CE och IVD |
| Stängningsfärg | Blått |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 63 mm |
| Show More |