Läs mer
Kartell™ Urinbehållare av polypropen
Produktkod. 15119422
Change view
Sterilitet:
Aseptisk
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Antal per förpackning:
250/förpackning
500/förpackning
600/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Stängningsfärg Antal per förpackning unitSize
15119422 Icke-steril Blått 600/förpackning Paket med 600
10747721 Icke-steril Blått 500/förpackning Paket med 500
10682892 Sterila Rött 250/förpackning Paket med 250
10293663 Aseptisk Rött 250/förpackning Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15119422 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0564300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polypropen för styrka och kemikaliebeständighet. Kartell™ Urinbehållare av polypropen finns i sterila och icke-sterila med färgkodade skruvlock.
  • Icke sterila koppar har blå skruvlock; säljs i multipack
  • Sterila koppar har rött skruvlock och ett sanerat märkningsområde; individuellt inslagna
  • CE-märkt; IVD godkänd
  • Specifica
    Graderad Ja
    Material Polypropen
    Sterilitet Icke-steril
    Kapacitet (metrisk) 200 mL
    Certifikat och efterlevnad CE och IVD
    Stängningsfärg Blått
    Förslutningstyp Skruvlock
    Höjd (metrisk) 95 mm
    Antal per förpackning 600/förpackning
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.