Läs mer
Kartell™ Spektrofometrikyvetter
Produktkod. 10071091
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Våglängdsområde:
280 till 800 nm
340 till 800 nm
Typ:
Kyvett
Makrocell
Semi-mikrocell
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Våglängdsområde Typ Förpackningsstorlek
10071091 1,5 ml 340 till 800 nm Semi-mikrocell Paket med 100
10663852 1,5 ml 280 till 800 nm Semi-mikrocell Paket med 100
10472511 2,5 ml 280 till 800 nm Semi-mikrocell Paket med 100
10781791 2,5 ml 340 till 800 nm Semi-mikrocell Paket med 100
10462511 4,5 ml 280 till 800 nm Makrocell -
10116390 4,5 ml 340 till 800 nm Makrocell Paket med 100
11388773 4,5 ml 280 till 800 nm Kyvett Paket med 100
10368834 4,5 ml 340 till 800 nm Kyvett Paket med 100
12553397 4,5 ml 340 till 800 nm Kyvett Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10071091 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0193800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 SEK
    99.29 SEK / Paket med 100
    Save 10.71 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA för tydlig och skarp optisk väg med indikering av optisk vägriktning. Kartell™ Spektrofometrikyvetter är idealiska för spektrofotometriapplikationer.
  • Utrustad med optiskt bearbetade väggar (optiska ytor) för att säkerställa optimal transparens längs spektralfältet
    • Polystrenområde: 340nm till 800nm
    • UV-område: 280 till 800 nm
  • Banlängd: 10 mm
  • Kompatibel med de flesta spektrofotometrar och fotometrar på marknaden
  • Absorptionsförändringar: inom± 1 % intervall
  • 4-optiska ytor kan användas för spektrofluorimetritekniker
  • CE-märkt - IVD-godkänd
Specifikationer
Typ Semi-mikrocell
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Material Polystyren
Längd (metrisk) 12mm
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Kvantitet 100 förpackning
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 till 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar
Bredd (metrisk) 12 mm
För användning med (applikation) Spektrofotometri