Läs mer
Kartell™ Spektrofometrikyvetter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Våglängdsområde:
280 till 800 nm
340 till 800 nm
Typ:
Kyvett
Makrocell
Semi-mikrocell
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beschreibung
Tillverkad med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA för tydlig och skarp optisk väg med indikering av optisk vägriktning. Kartell™ Spektrofometrikyvetter är idealiska för spektrofotometriapplikationer.
- Utrustad med optiskt bearbetade väggar (optiska ytor) för att säkerställa optimal transparens längs spektralfältet
- Polystrenområde: 340nm till 800nm
- UV-område: 280 till 800 nm
- Banlängd: 10 mm
- Kompatibel med de flesta spektrofotometrar och fotometrar på marknaden
- Absorptionsförändringar: inom± 1 % intervall
- 4-optiska ytor kan användas för spektrofluorimetritekniker
- CE-märkt - IVD-godkänd
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-mikrocell |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 ml |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 12mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE-IVD |
| Kvantitet | 100 förpackning |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 280 till 800 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur